Learn More
2-Fluor-3-Methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde |
| Schmelzpunkt | 50°C to 53°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 154.14 |
| Reinheit (%) | 97% |