Learn More
2-Fluor-3 -Methoxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047711
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11315475 1 g 1 Gramm
11325475 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11315475
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19655.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352303-67-4
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.946
MDL-Nummer MFCD02094728
InChI-Schlüssel JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl boranediol, 2-fluoro-3-methoxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl, pubchem1848, 2-fluoro-3-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1af04, 2-fluoro-3-methoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 4985744
IUPAC-Name (2-Fluor-3-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)OC)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Menge 1 g
Beilstein 9191510
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 97%