Learn More
2-Fluor-3-methoxycarbonylphenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-3-methoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 1315476-07-3 |
| Summenformel | C8H8BFO4 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8BFO4/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)10)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3 |
| SMILES | B(C1=C(C(=CC=C1)C(=O)OC)F)(O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.96 |
| Formelmasse | 198.05 |