Learn More
2-Fluor-3-Nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457768 100 g 100 Gramm
15447768 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61260.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1480-87-1 | C5H3FN2O2 | 142.09 g/mol
2-Fluoro-3-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluor-3-nitropyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1480-87-1
Summenformel C5H3FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.09
MDL-Nummer MFCD03095068
InChI-Schlüssel QDKIYDGHCFZBGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-nitro, pubchem1115, acmc-1bwlp, 2-fluor-3-nitropyridine, 2-fluoro-3-nitropyridine, ksc174g2n
PubChem CID 2762817
IUPAC-Name 2-Fluor-3-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)N=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 18°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 110°C (10 mmHg)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 142.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt