Learn More
2'-Fluor-4 ',6'-bis(trifluormethyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone |
Brechungsindex | 1.405 |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 274.13 |
Reinheit (%) | 97% |