Learn More
2-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11326649 500 mg 500 Milligramm
11316649 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26218.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 348-27-6 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-27-6
Summenformel C7H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.113
MDL-Nummer MFCD06797918
InChI-Schlüssel ONRPXRPUBXXCCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem1442, acmc-1act5, ksc497m4n, #
PubChem CID 587246
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 500 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 140.11
Reinheit (%) 97%