Learn More
2-Fluor-4-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030828
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15434317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31697.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 22282-69-5 | C5H4FNO | 113.091 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22282-69-5
Summenformel C5H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 113.091
MDL-Nummer MFCD04114159
InChI-Schlüssel BRLSDLHMGRDAPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridin-4-ol, 2-fluoro-4-hydroxypyridine, 2-fluoro-pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 2-fluoro, 2-fluoro-4-pyridinol, 4 1h-pyridinone,2-fluoro, 2-fluoranyl-1h-pyridin-4-one, 4 1h-pyridinone, 2-fluoro, 4 1h-pyridinone, 2-fluoro-9ci
PubChem CID 2762834
IUPAC-Name 2-Fluor-1H-Pyridin-4-on
SMILES C1=CNC(=CC1=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 250 mg
Formelmasse 113.09
Reinheit (%) 97%