Learn More
2-Fluor-4-iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441780
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441780 1 g 1 Gramm
11451780 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441780 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27517.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22282-70-8
Summenformel C5H3FIN
Molekulargewicht (g/mol) 222.989
MDL-Nummer MFCD03092926
InChI-Schlüssel ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-iodo-pyridine, 2-fluoro-4-iodo pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-iodo, pubchem1231, pubchem3510, fluoro-4-iodo pyridine, acmc-1cg64, ksc201s6h
PubChem CID 7023570
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Iodpyridin
SMILES C1=CN=C(C=C1I)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-iodopyridine
Schmelzpunkt 57°C to 58°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 222.99
Reinheit (%) 95%