Learn More
2-Fluor-4-iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11451780
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11451780 5 g 5 Gramm
11441780 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11451780
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27517.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22282-70-8
Summenformel C5H3FIN
Molekulargewicht (g/mol) 222.989
MDL-Nummer MFCD03092926
InChI-Schlüssel ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-iodo-pyridine, 2-fluoro-4-iodo pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-iodo, pubchem1231, pubchem3510, fluoro-4-iodo pyridine, acmc-1cg64, ksc201s6h
PubChem CID 7023570
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Iodpyridin
SMILES C1=CN=C(C=C1I)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-iodopyridine
Schmelzpunkt 57°C to 58°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 222.99
Reinheit (%) 95%