Learn More
2-Fluor-4-Iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10779405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10779405 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10306674 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10779405 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07994DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 22282-70-8
Summenformel C5H3FIN
Molekulargewicht (g/mol) 222.989
MDL-Nummer MFCD03092926
InChI-Schlüssel ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-iodo-pyridine, 2-fluoro-4-iodo pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-iodo, pubchem1231, pubchem3510, fluoro-4-iodo pyridine, acmc-1cg64, ksc201s6h
PubChem CID 7023570
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Iodpyridin
SMILES C1=CN=C(C=C1I)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-iodopyridine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 222.98
Reinheit (%) 97%