missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluor-4-Iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-3522458
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10779405 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10306674 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10779405

Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07994DA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 22282-70-8
Summenformel C5H3FIN
Molekulargewicht (g/mol) 222.989
MDL-Nummer MFCD03092926
InChI-Schlüssel ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-iodo-pyridine, 2-fluoro-4-iodo pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-iodo, pubchem1231, pubchem3510, fluoro-4-iodo pyridine, acmc-1cg64, ksc201s6h
PubChem CID 7023570
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Iodpyridin
SMILES C1=CN=C(C=C1I)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-iodopyridine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 222.98
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.