Learn More
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023389
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11462918 5 g 5 Gramm
11472918 25 g 25 Gramm
11482918 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11462918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16891.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 74457-86-6 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74457-86-6
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.17
MDL-Nummer MFCD00042290
InChI-Schlüssel PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
PubChem CID 592821
IUPAC-Name 1-(2-Fluor-4-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 50°C to 53°C
Siedepunkt 80°C to 85°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 3539992
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 99%