Learn More
2-Fluor-4-methylbenzylbromid, TRC
Artikelnummer. 30399185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399185 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399185 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5936201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methylbenzyl Bromide
CAS 118745-63-4
Summenformel C8H8BrF
Menge 1 g
Synonym 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C8H8BrF/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3
SMILES FC1=CC(C)=CC=C1CBr
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-2-fluor-4-methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 203.05
Formelmasse 201.9793