Learn More
2-Fluor-4-Nitroanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421338 5 g 5 Gramm
15431338 25 g 25 Gramm
15441338 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55174.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 369-35-7 | C6H5FN2O2 | 156.116 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 369-35-7
Summenformel C6H5FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.116
MDL-Nummer MFCD00034560
InChI-Schlüssel LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrobenzenamine, 2-fluoro-4-nitro-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrophenylamine, 4-amino-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-nitroaniline, pubchem8503, acmc-1bncp, 2-fluoro-4-niroaniline, 2-fluoro-4-nitro-aniline
PubChem CID 101254
IUPAC-Name 2-Fluor-4-Nitroanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-nitroaniline
Schmelzpunkt 122°C to 130°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 156.12
Reinheit (%) 95%