Learn More
2-Fluor-4-(pentafluorthio)-Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzoic acid |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 266.16 |
| Reinheit (%) | 97% |