Learn More
2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| IUPAC-Name | 1-(Brommethyl)-2-fluor-4-(pentafluor-λ⁶-sulfanyl)benzol |
| Formelmasse | 315.07 |
| Reinheit (%) | 97% |