Learn More
2-Fluor-4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455997 5 g 5 Gramm
15445997 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33203.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1227628-83-2 | C8H4F4O2 | 208.112 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1227628-83-2
Summenformel C8H4F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.112
MDL-Nummer MFCD16652440
InChI-Schlüssel DEACWPDDLIOZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 53465593
IUPAC-Name 2-Fluor-4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brechungsindex 1.4455
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) 97%