Learn More
2-Fluor-4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031929
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15445997 1 g 1 Gramm
15455997 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15445997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33203.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1227628-83-2 | C8H4F4O2 | 208.112 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1227628-83-2
Summenformel C8H4F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.112
MDL-Nummer MFCD16652440
InChI-Schlüssel DEACWPDDLIOZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 53465593
IUPAC-Name 2-Fluor-4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brechungsindex 1.4455
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) 97%