Learn More
2-Fluor-4-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465987 5 g 5 Gramm
15455987 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33198.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118078-66-3 | Molecular Formula: C6H3F4N | Molecular Weight: 165.091 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin wirkt als Reaktionsmittel bei der Vorbereitung von Aminopyridinen durch Aminationsreaktionen. Es wird auch als katalytischer Ligand für die regioselektive Vorbereitung von Tetramethylbiphenylen durch aerobe oxidative Kopplung von Xylol, das durch Palladium katalysiert wird, verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Acetonitril und N,N-Dimethylformamid
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118078-66-3
Summenformel C6H3F4N
Molekulargewicht (g/mol) 165.091
MDL-Nummer MFCD09879262
InChI-Schlüssel DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem23563, acmc-1c7kk, 2-fluoranyl-4-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 11159514
IUPAC-Name 2-Fluor-4-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Siedepunkt 113°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,acetonitrile and N,N-dimethylformamide
Formelmasse 165.09
Reinheit (%) 97%