Learn More
2-Fluor-5-hydroxypyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312889
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312889 1 g 1 Gramm
11322889 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27741.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55758-32-2
Summenformel C5H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 113.091
MDL-Nummer MFCD01075040
InChI-Schlüssel HTRLNWYWOKWCLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-hydroxypyridine, 6-fluoro-3-pyridinol, 6-fluoro-3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 6-fluoro, pubchem6321, 6-fluoropyridine-3-ol, 6-fluoro-pyridin-3-ol, acmc-1b21k, 3-hydroxy-6-fluoro-pyridine, ksc490s4n
PubChem CID 2763108
IUPAC-Name 6-Fluorpyridin-3-ol
SMILES C1=CC(=NC=C1O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 150°C to 153°C
Menge 1 g
Formelmasse 113.09
Reinheit (%) 95%