Learn More
2-Fluor-5-iodbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316559
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11316559 1 g 1 Gramm
11326559 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11316559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26172.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 351003-36-6 | C7H3FIN | 247.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351003-36-6
Summenformel C7H3FIN
Molekulargewicht (g/mol) 247.01
MDL-Nummer MFCD03094225
InChI-Schlüssel BIZHQRAAZMDWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-iodobenzonitirile, 2-fluoro-5-iodo-benzonitrile, 2-fluoro-5-iodobenzonitirle, benzonitrile, 2-fluoro-5-iodo, 2-fluoro-5-iodobenzenecarbonitrile, pubchem4779, ksc493m3h, 2-fluoro-5-iodobenzonitrile
PubChem CID 2778928
IUPAC-Name 2-fluoro-5-iodobenzonitrile
SMILES FC1=C(C=C(I)C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 247.01
Reinheit (%) 97%