Learn More
2'-Fluor-5'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97+ %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone |
| Brechungsindex | 1.447 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 206.14 |
| Reinheit (%) | ≥97% |