Learn More
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 535-52-4 |
| Summenformel | C7H5F4N |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, NSC 10327, alpha,alpha,alpha,6-Tetrafluoro-m-toluidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179.11 |
| Formelmasse | 179.0358 |