Learn More
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30403119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403119 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403119 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5960955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 535-52-4
Summenformel C7H5F4N
Menge 5 g
Synonym 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, NSC 10327, alpha,alpha,alpha,6-Tetrafluoro-m-toluidine
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMILES Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 179.11
Formelmasse 179.0358