Learn More
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11411117
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11411117 1 g 1 Gramm
11421117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24107.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220239-69-0
Summenformel C8H5BrF4
Molekulargewicht (g/mol) 257.026
MDL-Nummer MFCD00061174
InChI-Schlüssel BYRMZRWUEAESEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethylbenzyl bromide, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-1chyk, ksc496g8r, 2-fluoro-5-trifluoromethylbenzylbromide, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzylbromide
PubChem CID 2737571
IUPAC-Name 2-(brommethyl)-1-fluor-4-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)CBr)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Brechungsindex 1.479
Menge 1 g
UN-Nummer UN1760
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 257.03
Reinheit (%) 97%