Learn More
2-Fluoro-5-(Pentafluorothio)zimtsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429937 5 g 5 Gramm
11419937 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22883.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 247113-91-3
Summenformel C10H6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 234.15
MDL-Nummer MFCD00236293
InChI-Schlüssel AUPRFUNTWIUZEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, pubchem8427, 3-2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, e-3-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl-2-propenoic acid, e-3-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 5702893
IUPAC-Name (E)-3-[2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenyl]prop-2-ensäure
SMILES OC(=O)C=CC1=C(F)C=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 5 g
Formelmasse 234.15
Reinheit (%) ≥97%