Learn More
2'-Fluor-5'-(Trifluormethyl)propiophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone |
| Brechungsindex | 1.449 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 220.17 |
| Reinheit (%) | 97% |