Learn More
2'-Fluor-6'-Hydroxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15403407
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15403407 250 mg 250 Milligramm
11322129 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26130.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93339-98-1
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD01090995
InChI-Schlüssel PSNPXFMLAVLPPP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737324
IUPAC-Name 1-(2-Fluor-6-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-6'-hydroxyacetophenone
Brechungsindex 1.534
Menge 250 mg
Synonym 1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl ethanone, 2'-fluoro-6'-hydroxyacetophenone, 2-fluoro-6-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-2-fluoro-6-hydroxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl, 1-acetyl-2-fluoro-6-hydroxybenzene, 1-2-fluoranyl-6-oxidanyl-phenyl ethanone, ethanone,1-2-fluoro-6-hydroxyphenyl
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%