Learn More
2-Fluor-6 -Methoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312009 5 g 5 Gramm
11302009 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26064.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 78495-63-3 | C7H8BFO3 | 169.946 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78495-63-3
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.946
MDL-Nummer MFCD02179483
InChI-Schlüssel XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacid, 6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 3-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methyloxyphenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209pef
PubChem CID 3294524
IUPAC-Name (2-Fluor-6-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC=C1F)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 124°C to 126°C
Menge 5 g
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 98%