Learn More
2-Fluor-6-methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-6-methoxypyridine |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Synonym | pyridine, 2-fluoro-6-methoxy, acmc-1bnhh, 2-fluoro-6-methoxy-pyridine, pyridine,2-fluoro-6-methoxy, 2-methoxy-6-fluoropyridine |
| Formelmasse | 127.12 |
| Reinheit (%) | 97% |