Learn More
2-Fluor-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043605
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11321327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01561.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 407-22-7 | C6H6FN | 111.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 407-22-7
Summenformel C6H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 111.12
MDL-Nummer MFCD00041226
InChI-Schlüssel UDMNVTJFUISBFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-picoline, 6-fluoro-2-picoline, 6-fluoro-2-methylpyridine, 6-fluoropicoline, pyridine, 2-fluoro-6-methyl, 2-fluoro-6-methyl-pyridine, 2-fluor-6-methylpyridin, pubchem6443, acmc-209jga
PubChem CID 96090
IUPAC-Name 2-Fluor-6-Methylpyridin
SMILES CC1=CC=CC(F)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-methylpyridine
Dichte 1.077
Siedepunkt 140°C to 141°C
Flammpunkt 66°C (150°F)
Brechungsindex 1.47
Menge 1 g
Beilstein 107084
Formelmasse 111.12
Reinheit (%) 98%