Learn More
2-Fluor-6-Nitrophenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352746
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352746 5 g 5 Gramm
11342746 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08851.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1526-17-6 | C6H4FNO3 | 157.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1526-17-6
Summenformel C6H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.10
MDL-Nummer MFCD00042446
InChI-Schlüssel HIGRXCJEFUYRNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-nitrophenol, 6-fluoro-2-nitrophenol, phenol, 2-fluoro-6-nitro, 2-nitro-6-fluorophenol, 2-fluoro-6-nitro-phenol, 3-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, fluoro-6-nitrophenol, 2, 2-fluoro-6-nitrophen, pubchem10654, 2-fluor-6-nitrophenol
PubChem CID 73710
IUPAC-Name 2-Fluor-6-nitrophenol
SMILES OC1=C(F)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-nitrophenol
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Menge 5 g
Beilstein 1870307
Formelmasse 157.1
Reinheit (%) ≥98%