Learn More
2-Fluor-Alpha-[(trimethylsilyl)oxy]benzolacetonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-alpha-[(trimethylsilyl)oxy]benzeneacetonitrile |
| CAS | 82128-76-5 |
| Summenformel | C11H14FNOSi |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-Fluoro-alpha-[(trimethylsilyl)oxy]-benzeneacetonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14FNOSi/c1-15(2,3)14-11(8-13)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)OC(C#N)c1ccccc1F |
| IUPAC-Name | 2-(2-Fluorphenyl)-2-trimethylsilyloxyacetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 223.32 |
| Formelmasse | 223.0829 |