Learn More
2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)anilin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15422958
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15422958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56471.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Eine neue Klasse von potenten CCR3 Rezeptor-Antagonisten wurde entwickelt und aus dem Derivat dieser Verbindung synthetisiert.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886791-73-7
Summenformel C13H11F2N
Molekulargewicht (g/mol) 219.235
InChI-Schlüssel KQBMUYYUEWLGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 2-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzylamine, n-2-fluorophenyl
PubChem CID 6422135
IUPAC-Name 2-Fluor-N-[(4-fluorphenyl)methyl]anilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NCC2=CC=C(C=C2)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Menge 250 mg
Formelmasse 219.23
Reinheit (%) 97%