Learn More
2-Fluor-N-Methylbenzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440738
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440738 1 g 1 Gramm
15450738 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54439.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 399-30-4 | C8H10FN | 139.173 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Luft. Lagerung bei -2 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-30-4
Summenformel C8H10FN
Molekulargewicht (g/mol) 139.173
MDL-Nummer MFCD04629633
InChI-Schlüssel AHIHZCXUWGORQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-fluorobenzylamine, 2-fluorobenzyl methylamine, 2-fluoro-n-methylbenzylamine, 2-fluorophenyl methyl methyl amine, 1-2-fluorophenyl-n-methylmethanamine, n-2-fluorobenzyl-n-methylamine, n-methyl-o-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-fluoro-n-methyl, 1-2-fluorophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-209zio
PubChem CID 2060842
IUPAC-Name 1-(2-fluorphenyl)-N-methylmethanamin
SMILES CNCC1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Farbe Farblos nach braun
Dichte 1.047 g/mL
Siedepunkt 73°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.047
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit