Learn More
2'-Fluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452098 100 g 100 Gramm
11432098 5 g 5 Gramm
11442098 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15128.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 445-27-2 | C8H7FO | 138.141 g/mol
2'-Fluoroacetophenone is used as starting reagent in the synthesis of ascididemin. It is used to produce 1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethanone by reaction with piperidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Fluoracetophenon wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von Ascididemin verwendet. Wird zur Herstellung von 1-(2-Piperidin-1-yl-Phenyl)-Ethanon durch Reaktion mit Piperidin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform, Dichlormethan, Ethanol, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 445-27-2
Summenformel C8H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 138.141
MDL-Nummer MFCD00000320
InChI-Schlüssel QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethanone, o-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-fluorobenzene, ethanone, 1-fluorophenyl, 2-fluoroacetophenone, 2'fluoroacetophenone, 2;-fluoroacetophenone
PubChem CID 96744
IUPAC-Name 1-(2-Fluorophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoroacetophenone
Dichte 1.137
Siedepunkt 82°C to 83°C (10 mmHg)
Flammpunkt 61°C (141°F)
Brechungsindex 1.5075
Menge 100 g
Beilstein 2041344
Löslichkeitsinformationen Soluble in Acetone,Chloroform,Dichloromethane,Ethanol,Ethyl Acetate and Methanol.
Formelmasse 138.14
Reinheit (%) 97%