Learn More
2'-Fluoracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30398551
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398551 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398551 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5870732.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoroacetophenone
CAS 445-27-2
Summenformel C8H7FO
Menge 2.5 g
Synonym Vonoprazan Impurity 31
InChI-Formel InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1F
IUPAC-Name 1-(2-Fluorophenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 138.14
Formelmasse 138.0481