Learn More
2'-Fluoracetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Fluoroacetophenone |
| CAS | 445-27-2 |
| Summenformel | C8H7FO |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Vonoprazan Impurity 31 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccccc1F |
| IUPAC-Name | 1-(2-Fluorophenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.14 |
| Formelmasse | 138.0481 |