Learn More
2-Fluoradenin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077777 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15575286
Marke: Thermo Scientific Acros 459160010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 700-49-2 | C5H4FN5 | 153.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-49-2
Summenformel C5H4FN5
Molekulargewicht (g/mol) 153.12
MDL-Nummer MFCD01632749
InChI-Schlüssel WKMPTBDYDNUJLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoroadenine, 2-fluoro-6-aminopurine, 2-fluoro-1h-purin-6-amine, 2-fad, 2-fluoro-9h-purin-6-amine, 6-amino-2-fluoropurine, 2-fluoro-7 9 h-purin-6-ylamine, purine, 6-amino-2-fluoro, fluoroadenine, 1h-purin-6-amine, 2-fluoro
PubChem CID 12790
ChEBI CHEBI:72457
IUPAC-Name 2-Fluor-7H-Purin-6-Amin
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC(F)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoroadenine
Schmelzpunkt >350.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 153.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoroadenine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.