Learn More
2-Fluorbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262832
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10262832 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10262832 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM01957DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 2905-21-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H4ClFO2S
Strukturformel FC6H4SO2Cl
MDL-Nummer MFCD00042285
Menge 1 g
Synonym 2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 2-fluorobenzenesulfonylchloride, 2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 2-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-fluoro, chloro 2-fluorophenyl sulfone, pubchem5138, ksc205g6f
InChI-Schlüssel ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
IUPAC-Name 2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 194.60
PubChem CID 137761
Formelmasse 194.61
Reinheit (%) 97%