Learn More
2-Fluorbenzolessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30397441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397441 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF588310250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzeneacetic Acid
CAS 451-82-1
Summenformel C8H7FO2
Menge 250 g
Synonym (o-Fluorophenyl)acetic Acid, (2-Fluorophenyl)acetic Acid, (o-Fluorophenyl)acetic Acid, 2-(2-Fluorophenyl)ethanoic Acid, NSC 401, o-Fluorobenzeneacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H7FO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES FC1=CC=CC=C1CC(O)=O
IUPAC-Name 2-(2-Fluorphenyl)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
Formelmasse 154.04