Learn More
2-Fluorobenzoic-d4 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluorobenzoic acid ring-d4 |
| CAS | 646502-89-8 |
| Summenformel | C7 2H4 H F O2 |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H5FO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(F)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-fluorobenzoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.14 |
| Formelmasse | 144.0525 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |