Learn More
2-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314236 250 mg 250 Milligramm
11394226 1 g 1 Gramm
11304236 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11314236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19316.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1123-98-4 | C7H4FNS | 153.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1123-98-4
Summenformel C7H4FNS
Molekulargewicht (g/mol) 153.174
MDL-Nummer MFCD00047254
InChI-Schlüssel QVWCHVAUHZEAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorobenzothiazole, 2-fluorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl fluoride, benzothiazole, 2-fluoro, 2-fluoro-benzothiazole, fluorobenzothiazole, acmc-2099en, #
PubChem CID 70753
IUPAC-Name 2-Fluor-1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobenzothiazole
Dichte 1.33
Siedepunkt 97°C to 98°C (16 mmHg)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.583
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Beilstein 971503
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 99%