Learn More
2-Fluorobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30392621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392621 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5887505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobiphenyl
CAS 321-60-8
Summenformel C12 H9 F
Menge 5 g
Synonym 1,1'-Biphenyl, 2-fluoro-, Biphenyl, 2-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, 1-Fluoro-2-phenylbenzene, 2-Fluorobiphenyl, NSC 10366, o-Fluorodiphenyl
InChI-Formel InChI=1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMILES Fc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Phenylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 172.2
Formelmasse 172.0688