Learn More
2-Fluorzimtsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluorocinnamic Acid |
| CAS | 451-69-4 |
| Summenformel | C9H7FO2 |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C=Cc1ccccc1F |
| IUPAC-Name | 3-(2-Fluorphenyl)prop-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.15 |
| Formelmasse | 166.043 |