Learn More
2-Fluorisobuttersäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413317
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413317 250 mg 250 Milligramm
11495560 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25837.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 63812-15-7 | C4H7FO2 | 106.096 g/mol
2-Fluoroisobutyric acid chloride was synthesized from 2-fluoroisobutyric acid and oxalyl chloride. Reactant in the synthesis of 2-Fluoro-Acids, Esters, and amides From a-Dicyanoepoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluorisobuttersäure-Chlorid wurde aus 2-Fluorisobuttersäure und Oxalylchlorid synthetisiert. Reaktant bei der Synthese von 2-Fluoro-Säuren, Estern und Amiden aus a-Dicyanoepoxiden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63812-15-7
Summenformel C4H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 106.096
MDL-Nummer MFCD03452788
InChI-Schlüssel NZDOWZQRNZLBOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoroisobutyric acid, 2-fluoroisobutanoic acid, 2-fluoro-2-methyl-propanoic acid, 2-fluoro-2-methylpropionic acid, fluoroisobutyric acid, acmc-1b6kg, 2-methyl-2-fluoropropionic acid, 2-fluoro-2-methyl-propionic acid, 2-fluoranyl-2-methyl-propanoic acid, propanoic acid, 2-fluoro-2-methyl
PubChem CID 2782828
IUPAC-Name 2-Fluor-2-methylpropansäure
SMILES CC(C)(C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoroisobutyric acid
Siedepunkt 57°C to 58°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.385
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2922
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 106.1
Reinheit (%) 95%