Learn More
2-Fluormandelsäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441100
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441100 1 g 1 Gramm
11451100 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441100 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25689.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 389-31-1
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.14
MDL-Nummer MFCD03095382
InChI-Schlüssel WWSRHIZZWWDONI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-fluoromandelic acid, 2-2-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, 2-fluorophenyl hydroxy acetic acid, o-fluoromandelic acid, 2-fluoro-dl-mandelic acid, 2-fluorophenyl hydroxyacetic acid, 2-fluoro-alpha-hydroxyphenylacetic acid, 2-2-fluorophenyl-2-hydroxyaceticacid, benzeneacetic acid,2-fluoro-a-hydroxy-, ar
PubChem CID 2783169
IUPAC-Name 2-(2-fluorphenyl)-2-hydroxyEssigsäure
SMILES OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoromandelic acid
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 99%