Learn More
2-Fluorpropionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455570 1 g 1 Gramm
15423317 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455570 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25841.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6087-13-4 | Molecular Formula: C3H5FO2 | Molecular Weight: 92.069 g/mol
2-Fluoropropionic acid is used in the medical field for diagnostic purposes. It is labeled with 18F and is used as an imaging agent for detecting prostate cancer in humans. It is also used to prepare 2-fluoro fatty acids, compounds that exhibit antifungal properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluorpropansäure wird im medizinischen Bereich für diagnostische Zwecke verwendet. Ist mit „18F“ gekennzeichnet und wird als bildgebendes Mittel für die Erkennung von Prostatakrebses des Mannes verwendet. Wird zudem zur Herstellung von 2-Fluor-Fettsäuren verwendet, Verbindungen, die antimykotische Eigenschaften aufweisen.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln, starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6087-13-4
Summenformel C3H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 92.069
MDL-Nummer MFCD06247714
InChI-Schlüssel ZVZPFTCEXIGSHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropropionic acid, 2-fluoro-propionic acid, propanoic acid, 2-fluoro, pubchem13698, propanoic acid,2-fluoro, acmc-1b20x, ksc492i2p
PubChem CID 256876
IUPAC-Name 2-Fluorpropansäure
SMILES CC(C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoropropionic acid
Dichte 1.214
Siedepunkt 66°C to 67°C (30 mmHg)
Flammpunkt 82°C (180°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.383
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Partly miscible in water.
Formelmasse 92.07
Reinheit (%) 96%