Learn More
2-Fluorpropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30398718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398718 5 g 5 Gramm
30396695 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30398718 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5986105G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6087-13-4
Summenformel C3 H5 F O2
Molekulargewicht (g/mol) 92.07
Synonym 2-Fluoropropanoic Acid, (±)-2-Fluoropropionic Acid, NSC 84352, α-Fluoropropionic Acid
IUPAC-Name 2-Fluorpropansäure
SMILES CC(F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoropropionic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H5FO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Formelmasse 92.0274