Learn More
2'-Fluorpropiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348795
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348795 2 g 2 Gramm
11358795 10 g 10 Gramm
11368795 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11348795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12423.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 446-22-0 | C9H9FO | 152.17 g/mol
2'-Fluoropropiophenone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Fluoropropiophenon ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-22-0
Summenformel C9H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 152.17
MDL-Nummer MFCD00009893
InChI-Schlüssel NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone
PubChem CID 579399
IUPAC-Name 1-(2-fluorophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoropropiophenone
Dichte 1.102
Siedepunkt 89°C to 91°C (12 mmHg)
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.5045
Menge 2 g
Beilstein 3235723
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol. Not miscible in water.
Formelmasse 152.17
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Fluoropropiophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2'-Fluoropropiophenone